3-Fluoroquinoline-6-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201183-100MG PC201183-250MG PC201183-25MG
APOSPC201183-100MGEA 429 CHF
APOSPC201183-100MG APOSPC201183-250MG APOSPC201183-25MG
3-Fluoroquinoline-6-carboxylic acid 95+%
3-Fluoroquinoline-6-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆FNO₂
MW: 191,159 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28133464
CAS-Nummer: 1824275-93-5