(3-((Dimethylamino)methyl)-4-fluorophenyl)boronic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201169-100MG PC201169-1G PC201169-250MG
APOSPC201169-100MGEA 225 CHF
APOSPC201169-100MG APOSPC201169-1G APOSPC201169-250MG
(3-((Dimethylamino)methyl)-4-fluorophenyl)boronic acid 95+%
(3-((Dimethylamino)methyl)-4-fluorophenyl)boronic acid
Formel: C₉H₁₃BFNO₂
MW: 197.014 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27935575
CAS-Nummer: 1704063-96-6