Ethyl 3-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC201165-100MG
PC201165-250MG
PC201165-1G
PC201165-5G
APOSPC201165-100MGEA
0
CHF
APOSPC201165-100MG
APOSPC201165-250MG
APOSPC201165-1G
APOSPC201165-5G
Ethyl 3-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Ethyl 3-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel:
C₇H₈FNO₂ MW: 157,142 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11042605 CAS-Nummer: 168102-05-4 |