2-((4-Fluorophenyl)amino)propanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201163-100MG
PC201163-1G
PC201163-250MG
APOSPC201163-100MGEA
34.8
CHF
APOSPC201163-100MG
APOSPC201163-1G
APOSPC201163-250MG
2-((4-Fluorophenyl)amino)propanoic acid 97%
2-((4-Fluorophenyl)amino)propanoic acid
Formel:
C₉H₁₀FNO₂ MW: 183,18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04116920 CAS-Nummer: 16583-82-7 |