1,5-Difluoro-3-methyl-2-nitrobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201159-1G
PC201159-250MG
PC201159-5G
APOSPC201159-1GEA
107
CHF
APOSPC201159-1G
APOSPC201159-250MG
APOSPC201159-5G
1,5-Difluoro-3-methyl-2-nitrobenzene 98%
1,5-Difluoro-3-methyl-2-nitrobenzene
Formel:
C₇H₅F₂NO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21603715 CAS-Nummer: 1616526-80-7 |