4-Chloro-6-methyl-2-trifluoromethylpyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201154-100MG
PC201154-1G
PC201154-250MG
APOSPC201154-100MGEA
80.1
CHF
APOSPC201154-100MG
APOSPC201154-1G
APOSPC201154-250MG
4-Chloro-6-methyl-2-trifluoromethylpyrimidine 97%
4-Chloro-6-methyl-2-trifluoromethylpyrimidine
Formel:
C₆H₄ClF₃N₂ MW: 196,558 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09743686 CAS-Nummer: 1582-25-8 |