2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201147-1G
PC201147-5G
PC201147-10G
APOSPC201147-1GEA
122
CHF
APOSPC201147-1G
APOSPC201147-5G
APOSPC201147-10G
2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-amine 98%
2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-amine
Formel:
C₅H₃Cl₂FN₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11044255 CAS-Nummer: 152840-65-8 |