4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201145-100MG PC201145-250MG PC201145-1G
APOSPC201145-100MGEA 0 CHF
APOSPC201145-100MG APOSPC201145-250MG APOSPC201145-1G
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoic acid 97%
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₆BrFO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22570393
CAS-Nummer: 1472104-49-6