(S)-6-Fluoroindan-1-amine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201132-100MG
PC201132-1G
PC201132-250MG
APOSPC201132-100MGEA
130
CHF
APOSPC201132-100MG
APOSPC201132-1G
APOSPC201132-250MG
(S)-6-Fluoroindan-1-amine hydrochloride 95+%
(S)-6-Fluoroindan-1-amine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₀FN·ClH MW: 187,642 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16295142 CAS-Nummer: 1391354-92-9 |