3-Bromo-5-fluoroisonicotinonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201128-100MG PC201128-1G PC201128-250MG
APOSPC201128-100MGEA 35.1 CHF
APOSPC201128-100MG APOSPC201128-1G APOSPC201128-250MG
3-Bromo-5-fluoroisonicotinonitrile 97%
3-Bromo-5-fluoroisonicotinonitrile
Formel: C₆H₂BrFN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20524846
CAS-Nummer: 1353636-66-4