4-Bromo-5-fluoro-2-methylbenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201125-5G
APOSPC201125-5GEA
129
CHF
APOSPC201125-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-methylbenzoic acid 98%
4-Bromo-5-fluoro-2-methylbenzoic acid
Formel:
C₈H₆BrFO₂ MW: 233,034 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18917157 CAS-Nummer: 1349715-55-4 |