Methyl 5-fluoro-3-methylpicolinate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201123-100MG PC201123-1G PC201123-250MG
APOSPC201123-100MGEA 166 CHF
APOSPC201123-100MG APOSPC201123-1G APOSPC201123-250MG
Methyl 5-fluoro-3-methylpicolinate 98%
Methyl 5-fluoro-3-methylpicolinate
Formel: C₈H₈FNO₂
MW: 169,153 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22560016
CAS-Nummer: 1346148-32-0