2,6-Dichloro-5-fluoro-4-methylnicotinic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201119-100MG PC201119-1G PC201119-250MG
APOSPC201119-100MGEA 131 CHF
APOSPC201119-100MG APOSPC201119-1G APOSPC201119-250MG
2,6-Dichloro-5-fluoro-4-methylnicotinic acid 95+%
2,6-Dichloro-5-fluoro-4-methylnicotinic acid
Formel: C₇H₄Cl₂FNO₂
MW: 224,017 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11044318
CAS-Nummer: 132195-42-7