(R)-6-Fluorochroman-2-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201114-1G PC201114-5G
APOSPC201114-1GEA 36.7 CHF
APOSPC201114-1G APOSPC201114-5G
(R)-6-Fluorochroman-2-carboxylic acid 95+%
(R)-6-Fluorochroman-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉FO₃
MW: 196,175 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09955074
CAS-Nummer: 129101-37-7