3-(Chloromethyl)-1,1-difluorocyclobutane 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201113-100MG
PC201113-1G
PC201113-250MG
APOSPC201113-100MGEA
151
CHF
APOSPC201113-100MG
APOSPC201113-1G
APOSPC201113-250MG
3-(Chloromethyl)-1,1-difluorocyclobutane 95+%
3-(Chloromethyl)-1,1-difluorocyclobutane
Formel:
C₅H₇ClF₂ MW: 140.559 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19442317 CAS-Nummer: 1290625-58-9 |