(S)-2-Amino-2-(2-fluorophenyl)ethanol hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201109-100MG
PC201109-1G
PC201109-250MG
APOSPC201109-100MGEA
163
CHF
APOSPC201109-100MG
APOSPC201109-1G
APOSPC201109-250MG
(S)-2-Amino-2-(2-fluorophenyl)ethanol hydrochloride 97%
(S)-2-Amino-2-(2-fluorophenyl)ethanol hydrochloride
Formel:
C₈H₁₀FNO·ClH MW: 191,63 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12758111 CAS-Nummer: 1269773-22-9 |