(4-Fluorotetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanamine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201104-100MG
PC201104-1G
PC201104-250MG
APOSPC201104-100MGEA
158
CHF
APOSPC201104-100MG
APOSPC201104-1G
APOSPC201104-250MG
(4-Fluorotetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanamine hydrochloride 97%
(4-Fluorotetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanamine hydrochloride
Formel:
C₆H₁₂FNO·ClH MW: 169,625 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18791648 CAS-Nummer: 1263180-53-5 |