2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC201103-100MG
PC201103-250MG
APOSPC201103-100MGEA
47.1
CHF
APOSPC201103-100MG
APOSPC201103-250MG
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile 95+%
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₆FNO MW: 151,138 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18394036 CAS-Nummer: 1261861-91-9 |