7-Chloro-5-fluoroindolin-2-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201101-100MG PC201101-250MG
APOSPC201101-100MGEA 149 CHF
APOSPC201101-100MG APOSPC201101-250MG
7-Chloro-5-fluoroindolin-2-one 97%
7-Chloro-5-fluoroindolin-2-one
Formel: C₈H₅ClFNO
MW: 185,583 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15525645
CAS-Nummer: 1260892-91-8