5-Amino-2,3-difluorobenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201092-1G PC201092-250MG PC201092-5G
APOSPC201092-1GEA 330 CHF
APOSPC201092-1G APOSPC201092-250MG APOSPC201092-5G
5-Amino-2,3-difluorobenzonitrile 97%
5-Amino-2,3-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄F₂N₂
MW: 154,117 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20726994
CAS-Nummer: 1247885-41-1