6-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-2-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarbonitrile
PC201091-100MG PC201091-1G PC201091-250MG
APOSPC201091-100MGEA 52.2 CHF
APOSPC201091-100MG APOSPC201091-1G APOSPC201091-250MG
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel: C₇H₂ClF₃N₂
MW: 206,552 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11848371
CAS-Nummer: 1245913-20-5