2-(3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201074-1G PC201074-5G
APOSPC201074-1GEA 200 CHF
APOSPC201074-1G APOSPC201074-5G
2-(3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
2-(3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218.172 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13194442
CAS-Nummer: 1214352-00-7