2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201072-100MG PC201072-1G PC201072-250MG
APOSPC201072-100MGEA 142 CHF
APOSPC201072-100MG APOSPC201072-1G APOSPC201072-250MG
2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine 97%
2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine
Formel: C₆H₆F₂N₂O
MW: 160,121 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13185864
CAS-Nummer: 1214344-58-7