Methyl 3-bromo-5-fluoroisonicotinate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-Bromo-5-fluoro-4-pyridinecarboxylate
PC201068-100MG PC201068-250MG
APOSPC201068-100MGEA 131 CHF
APOSPC201068-100MG APOSPC201068-250MG
Methyl 3-bromo-5-fluoroisonicotinate 97%
Methyl 3-bromo-5-fluoroisonicotinate
Formel: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234,023 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14698118
CAS-Nummer: 1214325-21-9