(S)-1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)ethanamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201067-100MG PC201067-1G PC201067-250MG
APOSPC201067-100MGEA 204 CHF
APOSPC201067-100MG APOSPC201067-1G APOSPC201067-250MG
(S)-1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)ethanamine 95+%
(S)-1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)ethanamine
Formel: C₉H₁₂FN·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08057493
CAS-Nummer: 1213299-63-8