5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201061-100MG
PC201061-250MG
APOSPC201061-100MGEA
31.4
CHF
APOSPC201061-100MG
APOSPC201061-250MG
5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-amine 97%
5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-amine
Formel:
C₆H₇FN₂O MW: 142,131 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18261779 CAS-Nummer: 1211541-93-3 |