4-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201060-100MG PC201060-1G PC201060-250MG
APOSPC201060-100MGEA 126 CHF
APOSPC201060-100MG APOSPC201060-1G APOSPC201060-250MG
4-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine 95+%
4-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₂BrClFN
MW: 210,431 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16606306
CAS-Nummer: 1211526-56-5