2-Bromo-4-(difluoromethoxy)pyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201054-100MG
PC201054-250MG
APOSPC201054-100MGEA
283
CHF
APOSPC201054-100MG
APOSPC201054-250MG
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)pyridine 95+%
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)pyridine
Formel:
C₆H₄BrF₂NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13185841 CAS-Nummer: 1206984-48-6 |