6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201050-100MG
PC201050-1G
PC201050-250MG
APOSPC201050-100MGEA
0
CHF
APOSPC201050-100MG
APOSPC201050-1G
APOSPC201050-250MG
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95%
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel:
C₇H₂ClF₃N₂ MW: 206.552 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15528775 CAS-Nummer: 1201187-18-9 |