Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201047-100MG PC201047-1G PC201047-250MG
APOSPC201047-100MGEA 99.4 CHF
APOSPC201047-100MG APOSPC201047-1G APOSPC201047-250MG
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzoate 98%
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₆BrFO₃
MW: 249,034 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26391668
CAS-Nummer: 1193162-18-3