3-Bromo-5-fluoro-4-methylbenzoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201046-10G
PC201046-1G
PC201046-5G
APOSPC201046-10GEA
982
CHF
APOSPC201046-10G
APOSPC201046-1G
APOSPC201046-5G
3-Bromo-5-fluoro-4-methylbenzoic acid 95+%
3-Bromo-5-fluoro-4-methylbenzoic acid
Formel:
C₈H₆BrFO₂ MW: 233,034 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19443258 CAS-Nummer: 1191988-29-0 |