2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanamine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201041-100MG
PC201041-1G
PC201041-250MG
APOSPC201041-100MGEA
145
CHF
APOSPC201041-100MG
APOSPC201041-1G
APOSPC201041-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanamine hydrochloride 95+%
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanamine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₀F₃N·ClH MW: 225,639 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11226565 CAS-Nummer: 1186195-01-6 |