4-Chloro-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201036-100MG PC201036-1G PC201036-250MG
APOSPC201036-100MGEA 244 CHF
APOSPC201036-100MG APOSPC201036-1G APOSPC201036-250MG
4-Chloro-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
4-Chloro-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,583 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24686232
CAS-Nummer: 1158916-85-8