3-Chloro-2-fluoroisonicotinaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201030-100MG
PC201030-1G
PC201030-250MG
APOSPC201030-100MGEA
126
CHF
APOSPC201030-100MG
APOSPC201030-1G
APOSPC201030-250MG
3-Chloro-2-fluoroisonicotinaldehyde 95+%
3-Chloro-2-fluoroisonicotinaldehyde
Formel:
C₆H₃ClFNO MW: 159,546 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12756634 CAS-Nummer: 1149587-02-9 |