Ethyl 2-amino-4,6-difluorobenzoate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201028-100MG PC201028-1G PC201028-250MG
APOSPC201028-100MGEA 95.8 CHF
APOSPC201028-100MG APOSPC201028-1G APOSPC201028-250MG
Ethyl 2-amino-4,6-difluorobenzoate 95+%
Ethyl 2-amino-4,6-difluorobenzoate
Formel: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12159820
CAS-Nummer: 1147107-15-0