Ethyl 3-fluoro-2-methylbenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201026-10G
PC201026-1G
PC201026-5G
APOSPC201026-10GEA
482
CHF
APOSPC201026-10G
APOSPC201026-1G
APOSPC201026-5G
Ethyl 3-fluoro-2-methylbenzoate 98%
Ethyl 3-fluoro-2-methylbenzoate
Formel:
C₁₀H₁₁FO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06204676 CAS-Nummer: 114312-57-1 |