2-(3,5-Difluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201015-1G
APOSPC201015-1GEA
76.6
CHF
APOSPC201015-1G
2-(3,5-Difluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride 98%
2-(3,5-Difluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₁F₂N·ClH MW: 207,648 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19687116 CAS-Nummer: 1063733-81-2 |