5-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201003-1G
PC201003-250MG
APOSPC201003-1GEA
222
CHF
APOSPC201003-1G
APOSPC201003-250MG
5-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid 97%
5-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₇H₆FNO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11040267 CAS-Nummer: 1005474-88-3 |