2,5-Difluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201002-1G PC201002-25G PC201002-5G
APOSPC201002-1GEA 90.8 CHF
APOSPC201002-1G APOSPC201002-25G APOSPC201002-5G
2,5-Difluoro-3-methylbenzonitrile 98%
2,5-Difluoro-3-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₅F₂N
MW: 153,129 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09996954
CAS-Nummer: 1003712-20-6