2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201001-10G
PC201001-1G
PC201001-5G
APOSPC201001-10GEA
971
CHF
APOSPC201001-10G
APOSPC201001-1G
APOSPC201001-5G
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzoic acid
Formel:
C₈H₆BrFO₂ MW: 233.034 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09263434 CAS-Nummer: 1003709-39-4 |