Ethyl 4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-(Ethoxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)-1,3-diazine, 5-(Ethoxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC200538-1G PC200538-5G
APOSPC200538-1GEA 174 CHF
APOSPC200538-1G APOSPC200538-5G
Ethyl 4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₈H₇F₃N₂O₂
MW: 220,149 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07367356
CAS-Nummer: 187035-81-0