2-(4-Fluorophenyl)acetohydrazide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC200536-5G PC200536-1G
APOSPC200536-5GEA 52.2 CHF
APOSPC200536-5G APOSPC200536-1G
2-(4-Fluorophenyl)acetohydrazide 97%
2-(4-Fluorophenyl)acetohydrazide
Formel: C₈H₉FN₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06655053
CAS-Nummer: 34547-28-9