Methyl 2-[(4-bromo-2-chlorophenyl)amino]-3,4-difluoro-5-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200460-1G PC200460-5G PC200460-10G
APOSPC200460-1GEA 261 CHF
APOSPC200460-1G APOSPC200460-5G APOSPC200460-10G
Methyl 2-[(4-bromo-2-chlorophenyl)amino]-3,4-difluoro-5-nitrobenzoate
Methyl 2-[(4-bromo-2-chlorophenyl)amino]-3,4-difluoro-5-nitrobenzoate
Formel: C₁₄H₈BrClF₂N₂O₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27980618
CAS-Nummer: 1582770-01-1