1-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
PC200413-250MG
APOSPC200413-250MGEA 261 CHF
APOSPC200413-250MG
1-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
1-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Formel: C₁₁H₁₄F₃N₃
MW: 245,244 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22573504
CAS-Nummer: 220459-53-0