2-Chloro-4-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC200390-1G
PC200390-500MG
APOSPC200390-1GEA
805
CHF
APOSPC200390-1G
APOSPC200390-500MG
2-Chloro-4-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)pyridine
2-Chloro-4-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)pyridine
Formel:
C₁₂H₉ClFNO MW: 237,657 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD26386176 CAS-Nummer: 1333468-54-4 |