Ethyl 3-amino-1-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200354-1G PC200354-500MG
APOSPC200354-1GEA 786 CHF
APOSPC200354-1G APOSPC200354-500MG
Ethyl 3-amino-1-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-1-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₂F₃N₃O₂
MW: 287,238 g/mol
Melting Pt: 106…108 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21605748
CAS-Nummer: 1370587-21-5