2-Chloro-N'-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC200322-1G PC200322-500MG
APOSPC200322-1GEA 225 CHF
APOSPC200322-1G APOSPC200322-500MG
2-Chloro-N'-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetohydrazide
2-Chloro-N'-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetohydrazide
Formel: C₈H₆Cl₂F₃N₃O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18377864
CAS-Nummer: 1383468-73-2