Potassium 9,9-dimethyl-9H-fluorene-2-trifluoroborate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200175-1G
PC200175-500MG
PC200175-5G
APOSPC200175-1GEA
141
CHF
APOSPC200175-1G
APOSPC200175-500MG
APOSPC200175-5G
Potassium 9,9-dimethyl-9H-fluorene-2-trifluoroborate
Potassium 9,9-dimethyl-9H-fluorene-2-trifluoroborate
Formel:
C₁₅H₁₃BF₃·K MW: 300,168 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20527106 CAS-Nummer: 2246944-47-6 |