Potassium [4-(benzylamino-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200159-1G PC200159-5G
APOSPC200159-1GEA 114 CHF
APOSPC200159-1G APOSPC200159-5G
Potassium [4-(benzylamino-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
Potassium [4-(benzylamino-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
Formel: C₁₄H₁₂BF₃NO·K
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11977718
CAS-Nummer: 2017555-07-4