Ethyl 1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC200107-1G PC200107-250MG
APOSPC200107-1GEA 488 CHF
APOSPC200107-1G APOSPC200107-250MG
Ethyl 1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Ethyl 1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₈H₉F₃N₂O₂
MW: 222.164 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18262320
CAS-Nummer: 852228-09-2